Learn More
4'-Hydroxy-2'-Methylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10588470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 875-59-2
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00002303
InChI-Schlüssel IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70133
ChEBI CHEBI:87314
IUPAC-Name 1-(4-hydroxy-2-methylphenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 127°C to 132°C
Farbe Braun bis weiß
Siedepunkt 313°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H3(CH3)COCH3
Menge 25 g
Beilstein 08, 111
Synonym 4'-hydroxy-2'-methylacetophenone, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl ethanone, 4-hydroxy-2-methylacetophenone, 2-methyl-4-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl, 3-methyl-4-acetylphenol, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-hydroxy-2-methylbenzene, ethanone,1-4-hydroxy-2-methylphenyl, 2'-methyl-4'-hydroxyacetophenone
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle