Learn More
4-Hydroxy-3,5-Diiodbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021547
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1689-83-4 | C7H3I2NO | 370.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1689-83-4
Summenformel C7H3I2NO
Molekulargewicht (g/mol) 370.92
MDL-Nummer MFCD00016422
InChI-Schlüssel NRXQIUSYPAHGNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ioxynil, actril, bentrol, 3,5-diiodo-4-hydroxybenzonitrile, cipotril, trevespan, certrol, joxynil, loxynil, iotox
PubChem CID 15530
ChEBI CHEBI:81821
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3,5-Diiodbenzonitril
SMILES OC1=C(I)C=C(C=C1I)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile
Schmelzpunkt 200°C to 207°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2364041
Formelmasse 370.92
Reinheit (%) 97%