Learn More
4-Hydroxy-3-Methoxy-DL-Mandelsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021137
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 55-10-7 | C9H10O5 | 198.174 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55-10-7
Summenformel C9H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 198.174
MDL-Nummer MFCD00004235
InChI-Schlüssel CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillylmandelic acid, vanilmandelic acid, dl-4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, 2-hydroxy-2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, vanillomandelic acid, +/--vanillylmandelic acid, vma, alpha,4-dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-3-methoxy
PubChem CID 1245
ChEBI CHEBI:20106
IUPAC-Name 2-Hydroxy-2- (4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)essigsäure
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(C(=O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid
Schmelzpunkt 133°C to 134°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 198.17
Reinheit (%) 98%