Learn More
4-(Hydroxymethyl)imidazolhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3778824 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 32673-41-9
Summenformel C4H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 134.56
MDL-Nummer MFCD00012697
InChI-Schlüssel WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazolemethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hydrochloride, 1h-imidazol-4-yl methanol hydrochloride, 4-hydroxymethylimidazole hydrochloride, imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-5-ylmethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hcl, 1h-imidazole-4-ylmethanol hydrochloride, 4 5-hydroxymethylimidazole hydrochloride
PubChem CID 122926
IUPAC-Name 1H-Imidazol-5-ylmethanol;hydrochlorid
SMILES Cl.OCC1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 110°C to 112°C
Farbe Beige bis Gelb oder Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 23, I, 103
Formelmasse 134.57
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.