Learn More
4'-Hydroxyoctanophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2589-73-3 | C14H20O2 | 220.31 g/mol
39.50 € - 142.71 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 2589-73-3 |
---|---|
Summenformel | C14H20O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 220.31 |
MDL-Nummer | MFCD00082694 |
InChI-Schlüssel | GPDYSJOGSNWMDZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-octanoylphenol, 1-4-hydroxyphenyl octan-1-one, 4'-hydroxyoctanophenone, 1-octanone, 1-4-hydroxyphenyl, octanophenone, 4'-hydroxy, unii-e2e77z6duk, e2e77z6duk, 1-4-hydroxyphenyl-1-octanone |
PubChem CID | 75767 |
IUPAC-Name | 1-(4-Hydroxyphenyl)octan-1-on |
SMILES | CCCCCCCC(=O)C1=CC=C(O)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11362557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11662.03 |
1 g |
39.50 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11372557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11662.06 |
5 g |
142.71 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2589-73-3 | |
220.31 | |
GPDYSJOGSNWMDZ-UHFFFAOYSA-N | |
75767 | |
CCCCCCCC(=O)C1=CC=C(O)C=C1 |
C14H20O2 | |
MFCD00082694 | |
4-octanoylphenol, 1-4-hydroxyphenyl octan-1-one, 4'-hydroxyoctanophenone, 1-octanone, 1-4-hydroxyphenyl, octanophenone, 4'-hydroxy, unii-e2e77z6duk, e2e77z6duk, 1-4-hydroxyphenyl-1-octanone | |
1-(4-Hydroxyphenyl)octan-1-on |
Spezifikation
4'-Hydroxyoctanophenone | |
62°C to 65°C | |
MFCD00082694 | |
4-octanoylphenol, 1-4-hydroxyphenyl octan-1-one, 4'-hydroxyoctanophenone, 1-octanone, 1-4-hydroxyphenyl, octanophenone, 4'-hydroxy, unii-e2e77z6duk, e2e77z6duk, 1-4-hydroxyphenyl-1-octanone | |
CCCCCCCC(=O)C1=CC=C(O)C=C1 | |
220.31 | |
220.31 |
2589-73-3 | |
C14H20O2 | |
1954746 | |
GPDYSJOGSNWMDZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-Hydroxyphenyl)octan-1-on | |
75767 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 219-979-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen