Learn More
4’-Hydroxypropiophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11478196
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 70-70-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-70-2
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00002361
Clé InChI RARSHUDCJQSEFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-hydroxypropiophenone, paroxypropione, 4-hydroxypropiophenone, 1-4-hydroxyphenyl propan-1-one, mepal, paroxypropion, frenantol, frenohypon, p-hydroxypropiophenone, proxiphenon
CID PubChem 6271
ChEBI CHEBI:32352
Nom IUPAC 1-(4-hydroxyphényl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Hydroxypropiophenone
Point de fusion 148°C to 151°C
Point d’éclair 180°C (356°F)
Quantité 100 g
Beilstein 907511
Merck Index 14,7044
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis