Learn More
4'-Iodacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023349
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 13329-40-3 | C8H7IO | 246.047 g/mol
Synthesis of quinoline-based potential anticancer agents. Substrate for palladium-catalyzed coupling reactions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Synthese von Chinolin-basierten potenziellen Krebsmedikamenten. Substrat für Palladium-katalysierte Kopplungsreaktionen
Löslichkeit
Leicht in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13329-40-3
Summenformel C8H7IO
Molekulargewicht (g/mol) 246.047
MDL-Nummer MFCD00045320
InChI-Schlüssel JZJWCDQGIPQBAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethanone, 4-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethan-1-one, p-iodoacetophenone, ethanone, 1-4-iodophenyl, 1-4-iodo-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-iodobenzene, 4-iodo acetophenone, 4;-iodoacetophenone
PubChem CID 72869
IUPAC-Name 1-(4-Iodophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Iodoacetophenone
Schmelzpunkt 82°C to 84°C
Menge 5 g
Beilstein 1857412
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Easily soluble in water.
Formelmasse 246.05
Reinheit (%) 98%