Learn More
4-(Isopropoxycarbonyl)benzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15460078
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-(Isopropoxycarbonyl)benzenboronsäure wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 342002-82-8
Summenformel C10H13BO4
Molekulargewicht (g/mol) 208.02
MDL-Nummer MFCD02259385
InChI-Schlüssel NIQHFKWRHJZMQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropoxycarbonylphenylboronic acid, 4-isopropoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-isopropoxycarbonyl benzeneboronic acid, propan-2-yl 4-dihydroxyboranyl benzoate, isopropyl 4-boronobenzoate, 4-isopropoxycarbonyl phenylboronic acid, p-isopropoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropoxycarbonylphenylboronicacid, 4-propan-2-yloxycarbonylphenyl boronic acid, acmc-209i5o
PubChem CID 2734703
IUPAC-Name (4-Propan-2-yloxycarbonylphenyl)boronsäure
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Isopropoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 111°C
Menge 5 g
Formelmasse 208.02
Reinheit (%) 98%