Learn More
4-Methoxy-3 -Methylbenzenboronsäure,98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047833
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 175883-62-2 | C8H11BO3 | 165.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175883-62-2
Summenformel C8H11BO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.98
MDL-Nummer MFCD02179464
InChI-Schlüssel PXVDQGVAZBTFIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boranediol, 3-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl, boronic acid,b-4-methoxy-3-methylphenyl, b-4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, akos brn-0220, 4-methoxy-3-methyl-phenyl boronic acid, timtec-bb sbb005903
PubChem CID 2773487
IUPAC-Name (4-Methoxy-3-methylphenyl)boronsäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1C)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-methylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼215°C
Menge 1 g
Beilstein 7475212
Formelmasse 165.99
Reinheit (%) ≥98%