Learn More
4-Methyl-1-Naphthoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-1-naphthoyl chloride |
Farbe | Gelb |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 3247818 |
Formelmasse | 204.65 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |