Learn More
4-Methyl-2-Pentanon, ACS-Reagenz, ≥98.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7120093
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
500 Milliliter
ACS-Reagenz, ≥98.5 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-10-1
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00008938
InChI-Schlüssel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Methyl-2-Pentanon, Methylisobutylketon, Isopropylaceton, Isobutyl-Methylketon, Hexon, 2-Pentanon,4-Methyl, 2-Methyl-4-Pentanon, 4-Methyl-2-Oxopentan, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-Pentanon
Schmelzpunkt -80 °C
Dichte 0.801 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 118 °C
Flammpunkt 14 °C (57.2 °F)
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2COCH3
Brechungsindex n20/D 1.395
Menge 500 ml
UN-Nummer UN1245
Beilstein 605399
Formelmasse 100.16 mol
Reinheit (%) ≥ 98.5 %