Learn More
4-Methyl-2-Pentanon, Honeywell
Artikelnummer. 15643980
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
20 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 108-10-1
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00008938
InChI-Schlüssel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Methyl-2-Pentanon, Methylisobutylketon, Isopropylaceton, Isobutyl-Methylketon, Hexon, 2-Pentanon,4-Methyl, 2-Methyl-4-Pentanon, 4-Methyl-2-Oxopentan, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-Pentanon
Dichte 0.801 g/ml bei 25 °C
Flammpunkt 14 °C (57.2 °F)
Strukturformel (CH3)2CHCH2COCH3
Menge 20 kg
UN-Nummer UN1245
Beilstein 605399
Dampfdichte 3.5 (vs. Luft)
Formelmasse 100.16 mol
Reinheit (%) ≥99%