Learn More
4'-Methylacetophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461788
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 122-00-9 | C9H10O | 134.18 g/mol
4'-Methylacetophenone is used as a flavoring agent. It reacts with morpholine to get 4-(p-tolyl-thioacetyl)-morpholine in the presence of sulfur as a reagent. Further, it is used as an intermediate in the manufacture of active pharmaceutical ingredients, perfumes and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Methylacetophenon wird als Aromastoff verwendet. Reagiert mit Morpholin, um 4-(p-tolyl-thioacetyl)-Morpholin in Gegenwart von Schwefel als Reagenz zu erhalten. Darüber hinaus wird es als Zwischenprodukt bei der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen, Parfums und Kosmetika verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-00-9
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00008751
InChI-Schlüssel GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
PubChem CID 8500
IUPAC-Name 1-(4-Methylphenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methylacetophenone
Schmelzpunkt -19°C
Dichte 1.01
Siedepunkt 224°C to 226°C
Flammpunkt 92°C (197°F)
Brechungsindex 1.534
Menge 1000 g
Beilstein 606053
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 96%