Learn More
Alfa Aesar™ 4-(Methylcarbamoyl)benzolboronsäure, 98%
Artikelnummer. p-7035373
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 121177-82-0
Summenformel C8H10BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 178.982
MDL-Nummer MFCD03788427
InChI-Schlüssel UWKSYZHFTGONHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylamino carbonyl phenyl, boronic acid,b-4-methylamino carbonyl phenyl, 4-methylamino carbonyl phenylboronic acid, 4-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, zlchem 836
PubChem CID 2773526
IUPAC-Name [4-(Methylcarbamoyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 166°C to 168°C
Menge 250 mg
Formelmasse 178.98
Reinheit (%) 98%