Learn More
4'-(Methylthio)-acetophenon, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047221
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 1778-09-2 | C9H10OS | 166.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1778-09-2
Summenformel C9H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 166.24
MDL-Nummer MFCD00039835
InChI-Schlüssel JECUZQLBQKNEMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylthio acetophenone, 4-methylthio acetophenone, 4'-methylthioacetophenone, 1-4-methylsulfanyl phenyl ethanone, 4-acetyl thioanisole, 4'-methylmercapto acetophenone, 1-4-methylthio phenyl ethanone, 1-4-methylthio phenyl ethan-1-one, 1-4-methylsulfanylphenyl ethanone
PubChem CID 74501
IUPAC-Name 1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]ethan-1-one
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-(Methylthio)acetophenone
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Siedepunkt 135°C (1 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1860517
Formelmasse 166.24
Reinheit (%) 99%