Learn More
4-n-Hexylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7023351
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59662-31-6
Summenformel C18H22
Molekulargewicht (g/mol) 238.37
MDL-Nummer MFCD00009527
InChI-Schlüssel XRPVQXPWEVJKTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hexylbiphenyl, 4-hexyl-1,1'-biphenyl, 4-n-hexylbiphenyl, 1-hexyl-4-phenyl-benzene, acmc-20amhe, pubchem2517, 4-hexyl-1-phenylbenzene, maybridge1_001959, 1,1'-biphenyl, 4-hexyl
PubChem CID 108797
IUPAC-Name 1-Hexyl-4-phenylbenzol
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Hexylbiphenyl
Schmelzpunkt 29°C to 31°C
Dichte 0.988
Siedepunkt 148°C to 150°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Formelmasse 238.37
Reinheit (%) 98%