Learn More
4-(n-Propoxycarbonyl)benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7030327
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91062-38-3
Summenformel C10H13BO4
Molekulargewicht (g/mol) 208.02
MDL-Nummer MFCD06659852
InChI-Schlüssel XJEONFAJOXSZDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propoxycarbonyl phenylboronic acid, propyl 4-boronobenzoate, 4-n-propyloxycarbonylphenylboronic acid, n-propyl 4-boronobenzoate, 4-propoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-propoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-n-propoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-propoxycarbonyl benzene boronic acid, 4-n-propoxycarbonyl benzeneboronic acid
PubChem CID 23005364
IUPAC-Name [4-(propoxycarbonyl)phenyl]boronic acid
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(n-Propoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 121°C to 123°C
Menge 1 g
Formelmasse 208.02
Reinheit (%) 97%