Learn More
4-Nitrophenethylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-174331 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 5339-26-4 | C8H8BrNO2 | 230.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5339-26-4
Summenformel C8H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 230.06
MDL-Nummer MFCD00007386
InChI-Schlüssel NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-nitro, 4-nitrophenethylbromide, p-nitrophenethyl bromide, 2-4-nitrophenyl ethyl bromide, 4-2-bromoethyl nitrobenzene, 4-nitrophenylethyl bromide, .beta.-p-nitrophenyl ethyl bromide, phenethylbromide4nitro
PubChem CID 79266
IUPAC-Name 1-(2-Bromethyl)-4-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCBr)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenethyl bromide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 67°C to 70°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4CH2CH2Br
Menge 5 g
Formelmasse 230.06
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenethyl bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.