Learn More
4-Phenyl-1-buten-4-ol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 936-58-3 | C10H12O | 148.205 g/mol
92.86 € - 319.59 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 936-58-3 |
---|---|
Summenformel | C10H12O |
Molekulargewicht (g/mol) | 148.205 |
MDL-Nummer | MFCD00039617 |
InChI-Schlüssel | RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl |
PubChem CID | 220119 |
IUPAC-Name | 1-Phenylbut-3-en-1-ol |
SMILES | C=CCC(C1=CC=CC=C1)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15460308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53466.06 |
5 g |
92.86 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15470308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53466.14 |
25 g |
319.59 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
4-Phenyl-1-buten-4-ol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen4-Phenyl-1-Buten-4-ol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Chemische Identifikatoren
936-58-3 | |
148.205 | |
RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N | |
220119 | |
C=CCC(C1=CC=CC=C1)O |
C10H12O | |
MFCD00039617 | |
1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl | |
1-Phenylbut-3-en-1-ol |
Spezifikation
4-Phenyl-1-buten-4-ol | |
0.992 | |
103°C (217°F) | |
1.53 | |
1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl | |
C=CCC(C1=CC=CC=C1)O | |
148.205 | |
148.2 |
936-58-3 | |
234°C | |
C10H12O | |
MFCD00039617 | |
RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N | |
1-Phenylbut-3-en-1-ol | |
220119 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H319
Toxic if swallowed.
Causes serious eye irritation.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen