Learn More
4-Phenylcyclohexanon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392606
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 4894-75-1 | C12H14O | 174.243 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4894-75-1
Summenformel C12H14O
Molekulargewicht (g/mol) 174.243
MDL-Nummer MFCD00001641
InChI-Schlüssel YKAYMASDSHFOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-phenyl, 4-phenyl-1-cyclohexanone, 4-phenyl cyclohexanone, 4-phenyl-cyclohexanone, 4-phenylcyclo-hexanone, acmc-1aoge, enamine_005496, 1-n-phenylpiperidin-4-one, 4-phenyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 78605
IUPAC-Name 4-Phenylcyclohexan-1-on
SMILES C1CC(=O)CCC1C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenylcyclohexanone
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Siedepunkt 158°C to 160°C (12 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 25 g
Beilstein 2045904
Formelmasse 174.24
Reinheit (%) ≥98%