Learn More
4-tert-Pentylcyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475223
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 16587-71-6 | C11H20O | 168.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Maskierungsmittel und als Parfümierungsmittel in der Kosmetikindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16587-71-6
Summenformel C11H20O
Molekulargewicht (g/mol) 168.28
MDL-Nummer MFCD00013798
InChI-Schlüssel DCSKAMGZSIRJAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-pentyl cyclohexanone, 4-tert-amylcyclohexanone, 4-tert-pentylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-one, 4-1,1-dimethylpropyl cyclohexanone, cyclohexanone, 4-tert-pentyl, orivone, unii-5380bwu79x, 4-tert-pentyl-cyclohexanone
PubChem CID 27941
IUPAC-Name 4-(2-Methylbutan-2-yl)cyclohexan-1-on
SMILES CCC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Pentylcyclohexanone
Dichte 0.92
Siedepunkt 124°C to 125°C (16 mmHg)
Brechungsindex 1.469
Menge 1000 g
Beilstein 2240475
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 168.28
Reinheit (%) 97%