Learn More
Cole-Parmer™ 4-Watt-UV-Lampe
Diese Handlampen sind in verschiedenen Wellenlängen erhältlich und eignen sich ideal für das Betrachten von Materialien in schwach beleuchteten Bereichen.Die verschiedenen Wellenlängen können für bakterielle Identifizierung, Probenfärbung, biochemische Tests, Quecksilberdetektoren, optische Ausrichtung, DNA-Analyse, Elektrophorese und vieles mehr verwendet werden.
Marke:  Cole-Parmer™ 97620-09
Artikelnummer. 15651874
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Wechseln Sie ganz einfach von einer UV-Lichtquelle zur anderen
  • Der integrierte Reflektor verbessert die UV-Beleuchtung
  • Das robuste, extrudierte Metallgehäuse verfügt über eine kratzfeste Pulverbeschichtung
  • Geringes Gewicht und einfache Handhabung
  • Bietet zwei bis drei verschiedene UV-Wellenlängen in einer Lampe
  • Lieferung mit Röhrchen mit 254 nm und 365 nm Wellenlänge
  • Mit dem Wahlschalter können Sie ganz einfach zwischen den Lichtquellen wechseln
  • Die langwelligen UV-Modelle mit 365 nm eignen sich ideal für bakterielle Identifizierung, Probenfärbung, Gelelektrophorese, Chlorierung, Fluorochemie und vieles mehr
  • Die langwelligen UV-Modelle mit 365 nm eignen sich ideal für bakterielle Identifizierung, Probenfärbung, Gelelektrophorese, Chlorierung, Fluorochemie und vieles mehr
  • Die kurzwelligen UV-Modelle mit 254 nm können für biochemische Tests, Quecksilberdetektoren, optische Ausrichtung, DNA-Analyse, Elektrophorese und mehr verwendet werden
  • Optionale Belichtungsboxen erhältlich
  • Optionales Lampenstativ für freihändigen Betrieb für alle Modelle verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
230 V
24,8 x 6,4 cm
590 bis 900 μ/cm2
4 W
Röhren mit den Wellenlängen 254 nm und 365 nm