Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, ISO-Zertifikat
Marke:  RETSCH 60.166.000150
301.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10630462
  • 331.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
65mm
400mm
Edelstahl
150 μm
ISO 3310/1
Schüttler AS 450
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen