Learn More
Cytiva Anotop™ 10 sterile Spritzenfilter
Aufnahmevolumen: <30 μl (10 mm Größe), <200 μl (25 mm)
544.00 € - 662.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material | Anapore |
Material (Membran) | Alumina-based Anopore |
Sterilität | Steril |
Filtrationsbereich | 0,78 cm2 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10758311
|
Cytiva
6809-1122 |
0,2 μm |
544.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11313155
|
Cytiva
6809-1102 |
0,02 μm |
662.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Aufnahmevolumen:<30 μl (Größe 10 mm), < 200 μl (25 mm)
Ähnlich wie Anotop Filter, jedoch mit bindemittelfreiem Vorfilter aus Glasmikrofaser mit anorganischer Anotop™ Membran in einem Polypropylengehäuse.
Vorfilter aus Glasmikrofaser
- Erhöhter Durchsatz
- Dauerhafte Membranleistung
- Weniger Zentrifugieren vor dem Filtern, sequentielles Filtern oder Nachfiltern
- Für den Einsatz von Anotop Plus Filtern mit 0.1 μm Porengröße zur Entfernung von Mykoplasma aus Gewebekulturen
- Aufnahmevolumen: <30 μl (10 mm Größe), <200 μl (25 mm)
- Druckgrenzwert 7 kg/cm (100 psi)
Spezifikation
Ja | |
Alumina-based Anopore | |
0,78 cm2 | |
100 mL | |
Weiblicher Luer-Lock | |
6,9 bar (100 psi) | |
113 °F | |
Polypropylen | |
10 mm |
Anapore | |
Steril | |
Präparation wässriger/organischer HPLC-Proben, Kaltsterilisation von Wachstumsmedien, Lösungsmittelfiltration für Spektralanalysen, Phagen- und Virusfiltration, Liposomextrusion, Entfernung von Proteinen und Polymeren mit hohem Molekulargewicht, Entfernung von Kolloiden aus deionisiertem Wasser | |
Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
50/Packung | |
45 °C | |
Spritzenfilter |