Learn More
(4S)-(-)-4-Isopropyl-2-Oxazolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3778905 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 17016-83-0 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17016-83-0
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
MDL-Nummer MFCD00010847
InChI-Schlüssel YBUPWRYTXGAWJX-RXMQYKEDSA-N
Synonym s-4-isopropyl-2-oxazolidinone, s---4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4s---4-isopropyl-2-oxazolidinone, s-4-isopropyloxazolidin-2-one, 4s-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-1-methylethyl-, 4s, 4s-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, 4s---isopropyl-2-oxazolidinone, 4 s-1-methylethyl-2-oxazolidinone, 4s---4-isopropyl-2-oxazolidinon
PubChem CID 7157133
IUPAC-Name (4S)-4-Propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-on
SMILES CC(C)C1COC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung -18
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Spezifischer Drehzustand −18° (20°C c=1,ethanol)
Menge 1 g
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver