Learn More
5-(4-Dimethylaminobenzyliden)-rhodanin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023518
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
CAS: 536-17-4 | C12H12N2OS2 | 264.361 g/mol
Angewandt für den Nachweis von Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, Alkaloide, Antipyrin, Indican, Sulfonamid, Urobilinogen. Reagenz zur Bestimmung von Silber, Palladium, Quecksilber und Gold. Wird auch bei der photometrischen Bestimmung von Autoradiogrammen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Angewandt für den Nachweis von Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, Alkaloiden, Antipyrin, Indican, Sulfonamid, Urobilinogen.Reagenz zur Bestimmung von Silber, Palladium, Quecksilber und Gold.Wird außerdem bei der photometrischen Bestimmung von Autoradiogrammen eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser, 993,7 (mg/l) bei 25 °C
Anmerkungen
Von Oxidationsmitteln fernhalten.Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 536-17-4
Summenformel C12H12N2OS2
Molekulargewicht (g/mol) 264.361
MDL-Nummer MFCD00064857
InChI-Schlüssel JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
PubChem CID 2723826
IUPAC-Name 5-[[4-(Dimethylamino)phenyl]methyliden]-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-on
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine 98%
Schmelzpunkt 275°C to 280°C
Geruch Schwach
Menge 5 g
Beilstein 189065
Merck Index 14,3231
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,993.7(mg/L) at 25°C
Formelmasse 264.37
Reinheit (%) 98%