Learn More
5-(4-Fluorphenyl)isoxazol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7028780
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138716-37-7
Summenformel C9H6FNO
Molekulargewicht (g/mol) 163.151
MDL-Nummer MFCD02183544
InChI-Schlüssel JZCBQTRPILCIBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-fluorophenyl isoxazole, 5-4-fluorophenyl-1,2-oxazole, acmc-1c1fl, 1-fluoro-4-isoxazol-5-yl benzene, 1-fluoro-4-1,2-oxazol-5-yl benzene
PubChem CID 2774719
IUPAC-Name 5-(4-fluorphenyl)-1,2-oxazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Menge 1 g
Formelmasse 163.15
Reinheit (%) 99%