Learn More
5,6-Dimethyl-1,10-phenanthrolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027169
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3002-81-1
Summenformel C14H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 208.264
MDL-Nummer MFCD00004983
InChI-Schlüssel BRPQDJPJBCQFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline, 5,6-dimethyl, acmc-1afjl, brpqdjpjbcqfsr-uhfffaoysa, 5,6-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, 5,6-dimethyl-1,10-phenanthroline
PubChem CID 76357
IUPAC-Name 5,6-Dimethyl-1,10-Phenanthrolin
SMILES CC1=C2C=CC=NC2=C3C(=C1C)C=CC=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Schmelzpunkt 266°C to 269°C
Menge 250 mg
Beilstein 160918
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 98%