Learn More
5-Acetyl-2-Thiophenecarbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10239352
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 4565-29-1
Summenformel C7H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 154.183
InChI-Schlüssel ISGDPVVLVWQENT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-acetyl-5-formylthiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-acetyl
PubChem CID 2794713
IUPAC-Name 5-Acetylthiophen-2-carbaldehyd
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 154.19
Reinheit (%) 97%