Learn More
5-Benzoylpentansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338085
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4144-62-1
Summenformel C12H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
MDL-Nummer MFCD00014380
InChI-Schlüssel AIEMSTCGCMIJTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzoylpentanoic acid, 5-benzoylvaleric acid, delta-benzoylvaleric acid, 5-benzoylpentanoicacid, 6-benzoylpentanoic acid, acmc-1akf8, 6-oxo-6-phenyl-hexanoic acid, 6-oxo-6-phenyl hexanoic acid, 6-keto-6-phenyl-hexanoic acid
PubChem CID 223595
IUPAC-Name 6-oxo-6-phenylhexanoic acid
SMILES OC(=O)CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Benzoylpentanoic acid
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Menge 25 g
Beilstein 1961325
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 99%