Learn More
5-Brom-2-Iodpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047048
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 183438-24-6
Summenformel C4H2BrIN2
Molekulargewicht (g/mol) 284.882
MDL-Nummer MFCD01318111
InChI-Schlüssel ZEZKXPQIDURFKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-iodo-pyrimidine, 2-iodo-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-iodo pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodpyrimidine, 5-bromo-2-iodo-1,3-diazine, pubchem6900, 5-brmo-2-iodopyrimidine, acmc-1c1ed, 2-iodo-5-bromo-pyrimidine
PubChem CID 7006651
IUPAC-Name 5-Brom-2-Iodpyrimidin
SMILES C1=C(C=NC(=N1)I)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-iodopyrimidine
Schmelzpunkt 100°C to 102°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 284.88
Reinheit (%) 98%