Learn More
5-Brombenzo[b]furan-2-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510453
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 62878-96-0
Summenformel C9H4BrClO2
Molekulargewicht (g/mol) 259.483
InChI-Schlüssel FGPAEHRRVKLUHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 5-bromobenzofuran-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2795534
IUPAC-Name 5-Brom-1-Benzofuran-2-Carbonylchlorid
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromobenzo[b]furan-2-carbonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 259.49
Reinheit (%) 95%