Learn More
5-Bromoindolin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 22190-33-6 | C8H8BrN | 198.063 g/mol
45.95 € - 146.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 22190-33-6
Summenformel C8H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 198.063
MDL-Nummer MFCD00027410
InChI-Schlüssel QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromo-indoline, zlchem 28, 5-bromodihydroindole, pubchem7319, acmc-1cez6, 5-bromo-2,3-dihydro-indole, ksc497i6r
PubChem CID 3411566
IUPAC-Name 5-Brom-2,3-dihydro-1H-indol
SMILES C1CNC2=C1C=C(C=C2)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11373886
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16992.03
1 g
45.95 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11383886
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16992.06
5 g
146.00 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
22190-33-6
198.063
QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
3411566
C1CNC2=C1C=C(C=C2)Br
C8H8BrN
MFCD00027410
5-bromoindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromo-indoline, zlchem 28, 5-bromodihydroindole, pubchem7319, acmc-1cez6, 5-bromo-2,3-dihydro-indole, ksc497i6r
5-Brom-2,3-dihydro-1H-indol
Spezifikation
5-Bromoindoline
36°C to 40°C
C8H8BrN
121590
QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
5-Brom-2,3-dihydro-1H-indol
3411566
≥98%
22190-33-6
114°C to 115°C (5 mmHg)
MFCD00027410
5-bromoindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromo-indoline, zlchem 28, 5-bromodihydroindole, pubchem7319, acmc-1cez6, 5-bromo-2,3-dihydro-indole, ksc497i6r
C1CNC2=C1C=C(C=C2)Br
198.063
198.06
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H311-H315-H319
Giftig bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato