Learn More
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7033371
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27006-76-4
Summenformel C6H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 158.585
MDL-Nummer MFCD00052538
InChI-Schlüssel SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t
PubChem CID 2777397
IUPAC-Name 5-Chlor-1,3-dimethylpyrazol-4-carbaldehyd
SMILES CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Menge 1 g
Formelmasse 158.59
Reinheit (%) 95%