Learn More
5-Chlor-3-Methyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol-4-Carbonitril, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Formelmasse | 217.66 |
Reinheit (%) | 99% |