Learn More
5-Chlorbenzo[d]isoxazol-3-ol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391246
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 24603-63-2
Summenformel C7H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.564
InChI-Schlüssel WIZWHBRFTCYPDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-3-hydroxybenzisoxazole, 5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol, 5-chloro-1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,2-benzoxazol-3-one, pubchem24257, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-one, 5-chlorobenzo d isoxazol-3 2h-one
PubChem CID 3714169
IUPAC-Name 5-Chlor-1,2-benzoxazol-3-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)NO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 169.57
Reinheit (%) 97%