Learn More
5-Chloropyridin-2 -Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429257
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
CAS: 652148-91-9 | C5H5BClNO2 | 157.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
5-Chloropyridin-2-Boronsäure wurde als Reagenz in der organischen Synthese verwendet. Wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet. Wird in suzuki-Miyaura-Kopplungsprozessen verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 652148-91-9
Summenformel C5H5BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.36
MDL-Nummer MFCD07368862
InChI-Schlüssel JEGHCYRKSUGHJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-pyridineboronic acid, 5-chloropyridine-2-boronic acid, 5-chloropyridin-2-yl boronic acid, 2-borono-5-chloropyridine, 5-chloropyridine-2-boronicacid, 3-chloropyridine-6-boronic acid, 5-chloro-2-pyridyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-pyridinyl, pubchem13568, acmc-209npx
PubChem CID 22832086
IUPAC-Name (5-Chlorpyridin-2-yl)boronsäure
SMILES B(C1=NC=C(C=C1)Cl)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloropyridine-2-boronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 157.37
Reinheit (%) 95%