Learn More
5-Cyano-2-(Trifluormethoxy)benzolboronsäure, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15476326
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072946-64-5
Summenformel C8H5BF3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 230.937
InChI-Schlüssel SZPKBNMEIASWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyano-2-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 5-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, acmc-2098sk
PubChem CID 46738976
IUPAC-Name [5-Cyan-2-(trifluormethoxy)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C#N)OC(F)(F)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Cyano-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 230.94
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest