Learn More
5-Fluoroindolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420528
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
CAS: 2343-22-8 | C8H8FN | 137.157 g/mol
5-Fluoroindoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Fluorindolin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2343-22-8
Summenformel C8H8FN
Molekulargewicht (g/mol) 137.157
MDL-Nummer MFCD00214461
InChI-Schlüssel NXQRMQIYCWFDGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774463
IUPAC-Name 5-Fluor-2,3-dihydro-1H-indol
SMILES C1CNC2=C1C=C(C=C2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoroindoline
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym 5-fluoroindoline, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole, 1h-indole,5-fluoro-2,3-dihydro, 1h-indole, 5-fluoro-2,3-dihydro, 5-fluoro-indoline, peakdale1_000398, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol, 2,3-dihydro-5-fluoro-1h-indole
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 137.16
Reinheit (%) 97%