Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Fluoruracil, 99 %
Artikelnummer. 15159263 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
5-Fluorouracil (CAS-Nr. 51-21-8) ist eine Analogonbase, die aus Uracil mit einer Stelle aus 5 Wasserstoff-Fluor-Substitutionen besteht.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • 5-Fluorouracil ist ein Antimetabolith- und Antineoplastik, das die DNA-Synthese durch Blockieren der Umwandlung von Desoxyuridylsäure verhindert./li>
  • 5-Fluorouracil kann Uracil in RNA ersetzen und Proteinsynthese sowie Zellwachstum verhindern.
Anwendungen
  • 5-Fluorouracil ist für Laboruntersuchungen zu Tumorwachstum und Immunsuppression einsetzbar.
  • 5-Fluorouracil kann sich auch für Laboruntersuchungen zu Neurotoxizität, Zelllyse und DNA-Schädigung eignen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-21-8
Summenformel C4H3FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.08
MDL-Nummer MFCD00006018
InChI-Schlüssel GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345
IUPAC-Name 5-Fluor-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluorouracil
Schmelzpunkt 278.0°C to 282.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 190.0°C to 200.0°C (0.1 mmHg)
Verlust bei Trocknung 0.5% (80°C, 4 hrs) (in vacuum) max.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 24,IV,1229
Merck Index 15,4213
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 12.2g/L (20°C). Other solubilities: 2.9g/L (20°C) in ethanol,readily soluble in aqueous alkali solutions,soluble in dmso
Formelmasse 130.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Fluorouracil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.