Learn More
5-(Hydroxymethyl)furfural, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 5-(Hydroxymethyl)furfural |
Schmelzpunkt | 30.0°C to 34.0°C |
Farbe | Gelb |
Siedepunkt | 114°C to 116°C (1.0 mmHg) |
Flammpunkt | 79°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.5627 |
Menge | 1 g |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 5-(Hydroxymethyl)furfural
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.