Learn More
5-Methylisatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377935
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 608-05-9 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 608-05-9
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00005721
InChI-Schlüssel VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisatin, 5-methylindoline-2,3-dione, 5-methylindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methyl, indole-2,3-dione, 5-methyl, 5-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-methyl-2,3-indolinedione, 5-methyl-indole-2,3-dione, 5-methylindole-2,3 1h-dione, 5-methyl-1h-benzo d azolidine-2,3-dione
PubChem CID 11840
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-Indol-2,3-Dion
SMILES CC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Methylisatin
Schmelzpunkt ∽180°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 123738
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 97%