Learn More
5-Methylthio-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7044735
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6264-40-0
Summenformel C3H4N2S3
Molekulargewicht (g/mol) 164.259
MDL-Nummer MFCD00051648
InChI-Schlüssel CFWGYKRJMYXYND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methylthio-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methylthio, 5-methylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-methylthio-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methylsulfanyl-3h-1,3,4-thiadiazole-2-thione, maybridge1_000055, acmc-1b665, 2-methylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol
PubChem CID 1241233
IUPAC-Name 5-Methylsulfanyl-3H-1,3,4-Thiadiazol-2-Thion
SMILES CSC1=NNC(=S)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
Schmelzpunkt 134°C to 139°C
Menge 1 g
Beilstein 4009
Formelmasse 164.27
Reinheit (%) 97%