Learn More
5-Phenylpyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3629712
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 75754-04-0
Summenformel C12H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.209
MDL-Nummer MFCD04114189
InChI-Schlüssel CNCJXSKAKGXNKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenylpicolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenylpicolinicacid, pubchem22107, 5-phenyl-picolinic acid, acmc-1bb5a, 2-carboxy-5-phenylpyridine, 3-phenyl-6-carboxypyridine, 5-phenyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl-pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2762870
IUPAC-Name 5-Phenylpyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 95%