Learn More
5-Pyrimidincarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4509964
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 4595-61-3
Summenformel C5H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.10
MDL-Nummer MFCD00856162
InChI-Schlüssel IIVUJUOJERNGQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxypyrimidine, pyrimidine-5-carboxilic acid, 5-pyrimidine carboxylic acid, pyrimidine-5-carboxylate acid, pyrimidine-5-carboxylicacid, pubchem2056, acmc-209k5a, 5-pyrimidyl carboxylic acid, pyrimidin-5-carboxylic acid
PubChem CID 78346
IUPAC-Name Pyrimidin-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Pyrimidinecarboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 124.1
Reinheit (%) 97%