Learn More
5-Thien-2-yl-1h-pyrazol-3-carbonsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3110866
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
250 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 182415-24-3
Summenformel C8H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 194.208
MDL-Nummer MFCD05170066
InChI-Schlüssel DUDBNCNNJMOLCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl, 5-2-thienyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 818268
IUPAC-Name 5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazol-3-carbonsäure
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 194.21
Reinheit (%) 97%