Learn More
5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470288
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 13224-84-5 | C8H16OSi | 156.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13224-84-5
Summenformel C8H16OSi
Molekulargewicht (g/mol) 156.3
MDL-Nummer MFCD00190229
InChI-Schlüssel LIHAMNSEAAPIRM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2760861
IUPAC-Name 5-Timethylsilylpent-4-yn-1-ol
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCCO
Spezifikation
Siedepunkt 76°C (15mmHg)
Chemischer Name oder Material 5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol
Menge 5 g
Strukturformel HO(CH2)3C≡CSi(CH3)3
Flammpunkt 84°C (183°F)
Synonym 5-trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol, 5-trimethylsilyl pent-4-yn-1-ol, 4-pentyn-1-ol,5-trimethylsilyl, 5-trimethylsilyl-4-prntyn-1-ol, 5-trimethylsilyl ;pent-4-yn-1-ol, trimethyl 5-hydroxy-1-pentynyl silane, 4-pentyn-1-ol, 5-trimethylsilyl
Formelmasse 156.3
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.457
Dichte 0.861