Learn More
6-Amino-2-methylbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7033247
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2941-62-0
Summenformel C8H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 164.226
MDL-Nummer MFCD00160076
InChI-Schlüssel HFUJOSYKJMNSFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzo d thiazol-6-amine, 6-amino-2-methylbenzothiazole, 2-methyl-benzothiazol-6-ylamine, 6-benzothiazolamine, 2-methyl, 2-methyl-1,3-benzothiazol-6-ylamine, 6-amino-2-methyl-benzothiazole, 2-methylbenzothiazol-6-amine, 2-methylbenzothiazole-6-ylamine, pubchem20725, acmc-1cctf
PubChem CID 762831
IUPAC-Name 2-Methyl-1,3-Benzothiazol-6-Amin
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-2-methylbenzothiazole
Menge 250 mg
Formelmasse 164.22
Reinheit (%) 99%