Learn More
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro-[3.3]-heptan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7038139
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1223573-41-8
Summenformel C10H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 199.25
MDL-Nummer MFCD16877674
InChI-Schlüssel QOXFRPSIASGKGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylate, 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylic acid tert-butyl ester, 6-boc-1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane, tert-butyl2,5-dioxa-8-aza-spiro 3,5 nonane-8-carboxylate, 2-aza-5-oxaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylic acid,1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylate 95+%
PubChem CID 54758968
IUPAC-Name Tert-Butyl 1-Oxa-6-Azaspiro[3.3]Heptan-6-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(CCO2)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
Menge 250 mg
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) 96%