Learn More
6-Brompicolinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4510714 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 21190-87-4 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21190-87-4
Summenformel C6H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 202.01
InChI-Schlüssel XURXQNUIGWHWHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopicolinic acid, 6-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo, 2-bromo pyridine-6-carboxylic acid, 2-bromopyridine-6-carboxylic acid, 2-bromo-6-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromopicolinicacid, pubchem2422
PubChem CID 593919
IUPAC-Name 6-Brompyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromopicolinic acid
Schmelzpunkt 192.0°C to 194.0°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 202.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver